Learn More
2-bromofluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10427290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427290 50 mL Flacon en verre 50mL
10305790 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10427290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106990500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-85-1
Formule moléculaire C6H4BrF
Poids moléculaire (g/mol) 175
Numéro MDL MFCD00000282
Clé InChI IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
CID PubChem 61259
Nom IUPAC 1-bromo-2-fluorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromofluorobenzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6000g/mL
Point d’ébullition 155.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4F
Indice de réfraction 1.5327 to 1.5347
Quantité 50 mL
Fieser 01,77
Gravité spécifique 1.6
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 175
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide