Learn More
2-Bromohexane, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 11332116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11332116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03364.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
2-Bromohexane can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Store away from strong bases. Incompatible with oxidizing agents and bases. Light-sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3377-86-4
Formule moléculaire C6H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 165.074
Numéro MDL MFCD00039183
Clé InChI NEBYCXAKZCQWAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexane, 2-bromo, 2-hexyl bromide, dl, 2-bromo-hexane, acmc-209t5g, nebycxakzcqwaw-uhfffaoysa
CID PubChem 18805
Nom IUPAC 2-bromohexane
SMILES CCCCC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromohexane
Point d’ébullition 146°C to 147°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Odeur Pleasant
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731328
Poids de la formule 165.08
Pourcentage de pureté 98%