Learn More
2-bromoimidazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499287 1 g 1g
15409297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52553.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16681-56-4 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
2-Bromoimidazole is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromoimidazole est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16681-56-4
Formule moléculaire C3H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 146.98
Numéro MDL MFCD02179526
Clé InChI AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole
CID PubChem 2773261
Nom IUPAC 2-bromo-1H-imidazole
SMILES BrC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoimidazole
Point de fusion 197°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.98
Pourcentage de pureté 95%