Learn More
2-bromoindène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451050 5 g 5g
11441050 1 g 1g
11461050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25474.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10485-09-3 | C9H7Br | 195.059 g/mol
2-Bromoindene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromoindène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10485-09-3
Formule moléculaire C9H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 195.059
Numéro MDL MFCD06797863
Clé InChI CCUYEVNCRQDQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoindene, 1h-indene, 2-bromo, indene, 2-bromo, 2-bromanyl-1h-indene, 2-bromoindene, 95+%, 2-bromo-indene, pubchem9657, #, acmc-1c5rn, sodium perborate,tetrahydrate
CID PubChem 575586
Nom IUPAC 2-bromo-1H-indène
SMILES C1C2=CC=CC=C2C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoindene
Point de fusion 35°C to 37°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 98%