Learn More
Acide 2-bromoisobutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442548 25 g 25g
11452548 100 g 100g
11462548 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15854.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
2-Bromoisobutyric acid is used in the synthesis of dextran macroinitiator for atom transfer radical polymerization (ATRP) by partial esterification of hydroxyl group of the polysaccharide. The multifunctional silica colloids were prepared by coating them with 2-bromo-2-methylpropionic acid stabilized quantum dots.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-bromoisobutyrique est utilisé dans la synthèse de macromoinitiateurs dextrans pour la polymérisation des radicaux de transfert d’atomes (ATRP) par estérification partielle du groupe hydroxyle du polysaccharide. Les colloïdes de silice multifonctionnels ont été préparés en les enduisant de points quantiques stabilisés par l’acide 2-bromo-2-méthylpropionique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-01-9
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00004168
Clé InChI XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methylpropionic acid, isobromobutyric acid, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl, alpha-bromoisobutyric acid, .alpha.-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methyl-propanoic acid, propionic acid, 2-bromo-2-methyl, unii-821p2r6b0a, ccris 9046
CID PubChem 74924
Nom IUPAC Acide 2-bromo-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(C)(C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoisobutyric acid
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1745543
Merck Index 14,1421
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoisobutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoisobutyric acid