Learn More
Acide 2-bromoisobutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoisobutyric Acid |
| CAS | 2052-01-9 |
| Formule moléculaire | C4H7BrO2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 2-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, α-Bromo-isobutyric Acid, 2-Bromo-2-methyl-propionic Acid, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid, 2-Bromoisobutyric Acid, Bromoisobutyric Acid, Isobromobutyric Acid, NSC 41213, α-Bromo-α-methylpropionic Acid, α-Bromoisobutyric Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(Br)C(=O)O |
| Nom IUPAC | 2-bro-2-méthylpropanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167 |
| Poids de la formule | 165.9629 |