Learn More
Bromure de 2-bromoisobutyryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431297 25 g 25g
11441297 100 g 100g
15403267 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11431297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24249.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229.899 g/mol
2-Bromoisobutyryl bromide is used to prepare N-protected halodienamide, which provides four- and five-membered lactams in the presence of copper(I) and a tertiary amine. Further, it is used as atom transfer radical polymerization(ATRP) initiator for functionalization of hydroxyl groups present on the surface of graphene oxide. It is also used in preparation of polycaprolactone macroinitiators through reaction with oligomeric caprolactone diol and mesoporous silica nanoparticles with ATRP initiator anchored on the exterior surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2-bromoisobutyryle est utilisé pour préparer l’halodiénamide protégé par la N, qui fournit des lactamines à quatre et cinq chaînons en présence de cuivre(I) et d’une amine tertiaire. De plus, il est utilisé comme initiateur ATRP pour la polymérisation des radicaux de transfert d’atomes pour la fonctionnalisation des groupes hydroxyles présents sur la surface de l’oxyde de graphène. Il est également utilisé dans la préparation de macromaniateurs polycaprolactoniques par réaction avec des nanoparticules de diol et de silice mésoporeux de caprolactoniques oligomériques avec un initiateur ATRP ancré sur la surface extérieure.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone et du disulfure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les alcalis forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20769-85-1
Formule moléculaire C4H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 229.899
Numéro MDL MFCD00000122
Clé InChI YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
CID PubChem 88685
Nom IUPAC Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl
SMILES CC(C)(C(=O)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoisobutyryl bromide
Densité 1.86
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.5095
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1746128
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetone and carbon disulfide.
Poids de la formule 229.91
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoisobutyryl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide