Learn More
Bromure de 2-bromoisobutyryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403267 500 g 500g
11431297 25 g 25g
11441297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15403267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24249.36
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229.899 g/mol
2-Bromoisobutyryl bromide is used to prepare N-protected halodienamide, which provides four- and five-membered lactams in the presence of copper(I) and a tertiary amine. Further, it is used as atom transfer radical polymerization(ATRP) initiator for functionalization of hydroxyl groups present on the surface of graphene oxide. It is also used in preparation of polycaprolactone macroinitiators through reaction with oligomeric caprolactone diol and mesoporous silica nanoparticles with ATRP initiator anchored on the exterior surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2-bromoisobutyryle est utilisé pour préparer l’halodiénamide protégé par la N, qui fournit des lactamines à quatre et cinq chaînons en présence de cuivre(I) et d’une amine tertiaire. De plus, il est utilisé comme initiateur ATRP pour la polymérisation des radicaux de transfert d’atomes pour la fonctionnalisation des groupes hydroxyles présents sur la surface de l’oxyde de graphène. Il est également utilisé dans la préparation de macromaniateurs polycaprolactoniques par réaction avec des nanoparticules de diol et de silice mésoporeux de caprolactoniques oligomériques avec un initiateur ATRP ancré sur la surface extérieure.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone et du disulfure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les alcalis forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20769-85-1
Formule moléculaire C4H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 229.899
Numéro MDL MFCD00000122
Clé InChI YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
CID PubChem 88685
Nom IUPAC Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl
SMILES CC(C)(C(=O)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoisobutyryl bromide
Densité 1.86
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.5095
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1746128
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetone and carbon disulfide.
Poids de la formule 229.91
Pourcentage de pureté 97%