Learn More
Acide 2-bromoisonicotinique,97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10536260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10536260 5 g Flacon en verre 5g
10882261 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437380050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 66572-56-3
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.01
Clé InChI YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoisonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-isonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromoisonicotic acid, 2-bromisonicotins, 2-bromopyridine-4-carboxylicacid, pubchem9211, acmc-209nvt
CID PubChem 222701
Nom IUPAC Acide 2-bromopyridine-4-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoisonicotinic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 212.0°C to 222.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoisonicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement