Learn More
2-bromomalonaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10575924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10575924 25 g Flacon en verre 25g
10123404 1 g Flacon en verre 1g
10336704 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10575924 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397900250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2065-75-0
Formule moléculaire C3H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.95
Clé InChI SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
CID PubChem 74945
Nom IUPAC 2-bromopropanedial
SMILES C(=O)C(C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromomalonaldehyde
Point de fusion 132.0°C to 136.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5 % min. (Acid)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH(CHO)2
Quantité 25 g
Poids de la formule 150.95
Pourcentage de pureté 97+%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromomalonaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.