Learn More
2-bromomesitylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10579810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10579810 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10579810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107121000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromomesitylene
Note relative au nom 99%
CAS 576-83-0
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 225.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H11Br
Formule linéaire 1, 3, 5-(CH3)3C6H2Br
Indice de réfraction 1.5510 to 1.5530
Numéro MDL MFCD00000073
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 408
Gravité spécifique 1.3
Synonyme 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
Clé InChI RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
Nom IUPAC 2-bromo-1,3,5-triméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
CID PubChem 68473
Poids de la formule 199.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromomesitylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.