Learn More
2-Bromomésitylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromomesitylene |
| CAS | 576-83-0 |
| Formule moléculaire | C9H11Br |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1-Bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 1-Bromomesitylene, 2,4,6-Trimethyl-1-bromobenzene, 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1 |
| Nom IUPAC | 2-bro-1,3,5-triméthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.09 |
| Poids de la formule | 198.0044 |