Learn More
2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10571642 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571642 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10069201 1 g Flacon en verre ambré 1g
10431474 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10571642 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur CC06008CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 106086-78-6
Formule moléculaire C8H6BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 228.107
Clé InChI WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
CID PubChem 2776258
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 228.11
Pourcentage de pureté 95%