Learn More
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolane, TRC
Code produit 30345264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345264 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6887105G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
CAS 4360-63-8
Formule moléculaire C4H7BrO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-(2-Bromomethyl)-1,3-dioxolane, 2-Bromomethyldioxolane, Bromoacetaldehyde Ethylene Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Glycol Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Ketal
Formule InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
SMILES BrCC1OCCO1
Nom IUPAC 2-(brométhyle)-1,3-dioxolane
Poids moléculaire (g/mol) 167
Poids de la formule 165.9629