Learn More
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 239087-08-2 |
| Formule moléculaire | C8H5BrF4 |
| Numéro MDL | MFCD00082477 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | FC(C1=C(CBr)C(F)=CC=C1)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 257.02 |
| Pourcentage de pureté | 98% |