Learn More
2-(bromométhyl)-1-(phénylsulfonyle)-1H-indole, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10704963
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10704963 1 g Flacon en verre ambré 1g
10170722 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10704963 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC03308DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 337508-54-0
Formule moléculaire C15H12BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 350.23
Numéro MDL MFCD03086092
Clé InChI SYYPBRKVYRCLJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-2-bromomethyl indole, 1h-indole,2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl
CID PubChem 2776225
Nom IUPAC 1-(benzenesulfonyl)-2-(bromomethyl)-1H-indole
SMILES BrCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 350.23
Pourcentage de pureté 97%