Learn More
2-(bromométhyl)naphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521092 5 g Flacon en verre 5g
10722011 1 g Flacon en verre -
10343912 25 g Flacon en verre 25g
10222752 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10521092 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.40€
    40.65€ / 5g
    Économisez 7.75€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939-26-4
Formule moléculaire C11H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.10
Numéro MDL MFCD00004123
Clé InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
CID PubChem 70320
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)naphtalène
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)naphthalene
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 57°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 213°C (100.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH2Br
Quantité 5 g
Beilstein 05,568
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Bromomethyl)naphthalene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.