Learn More
2-(bromométhyle)oxétane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482719 250 mg 250mg
15472719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66276.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 939759-23-6 | C4H7BrO | 151.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939759-23-6
Formule moléculaire C4H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 151.00
Numéro MDL MFCD08544405
Clé InChI OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromomethyl oxetane, 2-bromomethyl-oxetane, oxetane, 2-bromomethyl, cyclobutane, bromomethyl, 2-bromomethyl oxetane oxetane, 2-bromomethyl
CID PubChem 16244494
Nom IUPAC 2-(bromomethyl)oxetane
SMILES BrCC1CCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)oxetane
Couleur Incolore à jaune
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 151
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide