Learn More
Bromhydrate de 2-(bromométhyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581892 5 g Flacon en verre 5g
10794753 25 g Flacon en verre 25g
10606884 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370110050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31106-82-8 | C6H6BrN·HBr | 252.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31106-82-8
Formule moléculaire C6H6BrN·HBr
Poids moléculaire (g/mol) 252.94
Numéro MDL MFCD01863544
Clé InChI JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl pyridine hydrobromide, 2-picolyl bromide hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine hbr, pyridine, 2-bromomethyl-, hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine, bromide, c6h6brn.hbr, acmc-20aim5, ksc495g6r, 2-bromomethylpyridine hydrobromide, bromomethyl pyridine hydrobromide
CID PubChem 2734720
Nom IUPAC 2-(Bromométhyl)pyridine ; bromhydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)CBr.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149.0°C to 152.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2(C5H3N)
Quantité 5 g
Poids de la formule 252.94
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.