Learn More
2-bromonaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10762221 5 g Flacon en verre 5g
10052400 25 g Flacon en verre 25g
11944521 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179710050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 580-13-2
Formule moléculaire C10H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 207.07
Numéro MDL MFCD00004051
Clé InChI APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11372
Nom IUPAC 2-bromonaphtalène
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromonaphthalene
Point de fusion 53.0°C to 57.0°C
Couleur Marron-orange à jaune
Point d’ébullition 281.0°C to 282.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7Br
Quantité 5 g
Beilstein 05,548
Merck Index 15,1437
Synonyme naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 8 parts alcohol,ether,chloroform and,benzene
Poids de la formule 207.07
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide