Learn More
2-Bromonaphtalène, TRC
Code produit 30334796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334796 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6859981G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-bromonaphthalene
CAS 580-13-2
Formule moléculaire C10 H7 Br
Quantité 1 g
Synonyme Naphthalene, 2-bromo-, 2-Bromonaphthalene, 2-Naphthyl bromide, NSC 4011, β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES Brc1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC 2-bromonaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 207.07
Poids de la formule 205.9731