Learn More
2-Bromonaphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-bromonaphthalene |
| CAS | 580-13-2 |
| Formule moléculaire | C10 H7 Br |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Naphthalene, 2-bromo-, 2-Bromonaphthalene, 2-Naphthyl bromide, NSC 4011, β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | Brc1ccc2ccccc2c1 |
| Nom IUPAC | 2-bromonaphtalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.07 |
| Poids de la formule | 205.9731 |