Learn More
2-bromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371887 5 g 5g
11361887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07387.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2216-35-5 | C9H19Br | 207.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2216-35-5
Formule moléculaire C9H19Br
Poids moléculaire (g/mol) 207.155
Numéro MDL MFCD00017865
Clé InChI JQEFZTLHNWFZDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-nonyl bromide, nonane, 2-bromo, acmc-1cs41
CID PubChem 98219
Nom IUPAC 2-bromonane
SMILES CCCCCCCC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromononane
Densité 1.081
Point d’ébullition 208°C to 209°C
Indice de réfraction 1.453
Quantité 5 g
Beilstein 1697559
Poids de la formule 207.16
Pourcentage de pureté 97%