Learn More
2-bromopentane, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10766321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10766321 100 mL Flacon en verre 100mL
10070570 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10766321 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107231000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 107-81-3 | C5H11Br | 151.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-81-3
Formule moléculaire C5H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 151.05
Numéro MDL MFCD00000160
Clé InChI LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
CID PubChem 7890
Nom IUPAC 2-bromopentane
SMILES CCCC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopentane
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -95.5°C
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 116.0°C to 117.0°C
Point d’éclair 20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 12% max. (3-Bromopentane) Typical (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CH(Br)CH3
Indice de réfraction 1.4393 to 1.4413
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 131
Gravité spécifique 1.22
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Poids de la formule 151.05
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromopentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.