Learn More
2-Bromopentane, TRC
Code produit 30345847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345847 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6863151G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopentane, Technical Grade
CAS 107-81-3
Formule moléculaire C5 H11 Br
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(C)Br
Nom IUPAC 2-bromopentane
Poids moléculaire (g/mol) 151.04
Poids de la formule 150.0044