Learn More
2-Bromopentane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromopentane, Technical Grade |
| CAS | 107-81-3 |
| Formule moléculaire | C5 H11 Br |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(C)Br |
| Nom IUPAC | 2-bromopentane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.04 |
| Poids de la formule | 150.0044 |