Learn More
2-bromophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10357520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10357520 10 mL Flacon en verre 10mL
10488500 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10357520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157360100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-56-7
Formule moléculaire C6H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 173.01
Numéro MDL MFCD00002146
Clé InChI VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-bromophenol, phenol, 2-bromo, bromophenol, 2-bromfenol, 2-bromo phenol, 2-bromo-phenol, phenol, o-bromo, o-bromo-phenol, phenol, bromo, 2-bromfenol czech
CID PubChem 7244
Nom IUPAC 2-bromophénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromophenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4900g/mL
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4OH
Indice de réfraction 1.5880 to 1.59
Quantité 10 mL
Beilstein 06, 197
Merck Index 15, 1439
Gravité spécifique 1.49
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with chloroform and ether
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.