Learn More
2-bromophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498066
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498066 25 g 25g
11408076 100 g 100g
11418076 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14112.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
2-Bromophenol used as a disinfection byproduct found in chlorinated pool water. Used in the preparation of anti-benzofurobenzofuran diimides. It was also used to study the photodegradation of 2-bromophenol using UV-Vis spectroscopy and HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromophénol est utilisé comme sous-produit de désinfection dans l’eau de piscine chlorée. Utilisé dans la préparation des diimides anti-benzofurobenzofuranes. Il était également utilisé pour étudier la photodégradation du 2-bromophénol à l’aide de la spectroscopie UV-Vis et de la HPLC.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-56-7
Formule moléculaire C6H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 173.009
Numéro MDL MFCD00002146
Clé InChI VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-bromophenol, phenol, 2-bromo, bromophenol, 2-bromfenol, 2-bromo phenol, 2-bromo-phenol, phenol, o-bromo, o-bromo-phenol, phenol, bromo, 2-bromfenol czech
CID PubChem 7244
Nom IUPAC 2-bromophénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromophenol
Point de fusion 5°C
Densité 1.636
Point d’ébullition 194°C to 195°C
Point d’éclair 92°C (192°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.589
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1905115
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1428
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 98%