Learn More
2-Bromophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromophenol |
| CAS | 95-56-7 |
| Formule moléculaire | C6 H5 Br O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Phenol, o-bromo- (8CI), 2-Bromophenol, 2-Hydroxy-1-bromobenzene, NSC 6970, o-Bromophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | 2-bromophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.01 |
| Poids de la formule | 171.9524 |