Learn More
isothiocyanate de 2-bromophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362377
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362377 5 g 5g
11352377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09971.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13037-60-0 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13037-60-0
Formule moléculaire C7H4BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 214.08
Numéro MDL MFCD00004799
Clé InChI PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 611654
Nom IUPAC 1-bromo-2-isothiocyanatobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromophenyl isothiocyanate
Densité 1.591
Point d’ébullition 256°C to 257°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6843
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2802536
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2-bromophenyl isothiocyanate, benzene,1-bromo-2-isothiocyanato, benzene, 1-bromo-2-isothiocyanato, 2-bromophenylisothiocyanate, benzene, bromoisothiocyanato, isothiocyanic acid 2-bromophenyl ester, acmc-1bbbv, o-bromophenyl isothiocyanate, 1-bromo-2-isothiocyanato-benzene, #
Poids de la formule 214.09
Pourcentage de pureté 98%