Learn More
Acide 2-bromophénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498716 25 g 25g
11488716 5 g 5g
11408726 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16900.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18698-97-0 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Turbidité très faible dans le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18698-97-0
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00004314
Clé InChI DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromophenylacetic acid, 2-2-bromophenyl acetic acid, o-bromophenylacetic acid, 2-bromophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo, 2-bromophenylaceticacid, 2-bromo-phenyl-acetic acid, pubchem7214, acmc-1btqg
CID PubChem 87754
Nom IUPAC Acide2-(2-bromophényl)acétique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromophenylacetic acid
Point de fusion 105°C to 106°C
Quantité 25 g
Beilstein 2250655
Informations sur la solubilité Very faint turbidity in methanol.
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98%