Learn More
2-bromophénylacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10110132 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10110132
Marque: Thermo Scientific Acros 350590010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21906-31-0 | C9H9BrO | 213.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21906-31-0
Formule moléculaire C9H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 213.08
Numéro MDL MFCD03410431
Clé InChI TZIAZLUAMDLDJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromophenylacetone, 1-2-bromophenyl propan-2-one, 2-bromophenyl acetone, 1-2-bromophenyl-2-propanone, 1-acetonyl-2-bromobenzene, 2-propanone, 1-2-bromophenyl, o-bromo benyl methyl ketone, 1-2-bromophenyl acetone, o-bromo benzyl methyl ketone, pubchem23388
CID PubChem 2734092
Nom IUPAC 1-(2-bromophényl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromophenylacetone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5575 to 1.5595
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide