Learn More
2-Bromophénylacétylène, TRC
Code produit 30339183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339183 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339183 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6864301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromophenylacetylene
CAS 766-46-1
Formule moléculaire C8 H5 Br
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
SMILES Brc1ccccc1C#C
Nom IUPAC 1-bromo-2-éthynylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Poids de la formule 179.9575