Learn More
2-Bromophénylacétylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromophenylacetylene |
| CAS | 766-46-1 |
| Formule moléculaire | C8 H5 Br |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H |
| SMILES | Brc1ccccc1C#C |
| Nom IUPAC | 1-bromo-2-éthynylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.03 |
| Poids de la formule | 179.9575 |