Learn More
2-Bromophénylacétylène, TRC
Code produit 30348579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348579 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348579 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB686430500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromophenylacetylene
CAS 766-46-1
Formule moléculaire C8 H5 Br
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
SMILES Brc1ccccc1C#C
Nom IUPAC 1-bromo-2-éthynylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Poids de la formule 179.9575