Learn More
Chlorhydrate de 2-bromophénylhydrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436846 5 g 5g
11446846 25 g 25g
11456846 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23966.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50709-33-6 | C6H8BrClN2 | 223.498 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50709-33-6
Formule moléculaire C6H8BrClN2
Poids moléculaire (g/mol) 223.498
Numéro MDL MFCD00012926
Clé InChI PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromophenylhydrazine hydrochloride, 2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 2-bromophenylhydrazine hcl, hydrazine, 2-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-bromo-2-hydrazino benzene hydrochloride, pubchem4463, acmc-1b1zz, ksc270g5h, 2-bromophenylhydrazine, chloride
CID PubChem 2723912
Nom IUPAC (2-bromophényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)Br.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼188°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 223.51
Pourcentage de pureté 95%