Learn More
2-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10070700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10070700 250 mL Flacon en verre 250mL
10060700 1 L Flacon en verre 1L
11914491 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15179153 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10070700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107322500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-26-3
Formule moléculaire C3H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 122.99
Clé InChI NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
CID PubChem 6358
Nom IUPAC 2-bromopropane
SMILES CC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -89.0°C
Couleur Brun à incolore
Densité 1.3100g/mL
Point d’ébullition 59.0°C
Point d’éclair 1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHBr
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 250 mL
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Merck Index 15,5256
Gravité spécifique 1.31
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,and acetone
Poids de la formule 122.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide