Learn More
2-bromopropène, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319065
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
11319065 5 g 5g
11329065 25 g 25g
11339065 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11319065 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14229.06
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 557-93-7 | C3H5Br | 120.977 g/mol
2-Bromopropene is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is also used as a fumigant. Further, it reacts with nonanal to prepare 2-methyl-undec-1-en-3-ol using chromium(II) chloride as a reagent. It is utilized as a refrigerant used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromopropène est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est également utilisé comme fumigant. De plus, il réagit avec le nonanal pour préparer du 2-méthyl-undec-1-en-3-ol en utilisant le chlorure de chrome(II) comme réactif. Il est employé comme réfrigérant utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 557-93-7
Formule moléculaire C3H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 120.977
Numéro MDL MFCD00000140
Clé InChI PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
CID PubChem 11202
Nom IUPAC 2-bromoprop-1-ène
SMILES CC(=C)Br
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropene
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -87°C
Densité 1.362
Point d’ébullition 47°C to 49°C
Point d’éclair 4°C (39°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.443
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731926
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.