Learn More
2-bromopropène, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339065 100 g 100g
11319065 5 g 5g
11329065 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339065 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14229.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 557-93-7 | C3H5Br | 120.977 g/mol
2-Bromopropene is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is also used as a fumigant. Further, it reacts with nonanal to prepare 2-methyl-undec-1-en-3-ol using chromium(II) chloride as a reagent. It is utilized as a refrigerant used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromopropène est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est également utilisé comme fumigant. De plus, il réagit avec le nonanal pour préparer du 2-méthyl-undec-1-en-3-ol en utilisant le chlorure de chrome(II) comme réactif. Il est employé comme réfrigérant utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-93-7
Formule moléculaire C3H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 120.977
Numéro MDL MFCD00000140
Clé InChI PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
CID PubChem 11202
Nom IUPAC 2-bromoprop-1-ène
SMILES CC(=C)Br
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropene
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -87°C
Densité 1.362
Point d’ébullition 47°C to 49°C
Point d’éclair 4°C (39°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.443
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731926
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.