Learn More
2-bromopropène, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10182750 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10182750 50 mL Flacon en verre 50mL
10396020 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10182750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107340500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 557-93-7 | C3H5Br | 120.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-93-7
Formule moléculaire C3H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 120.98
Numéro MDL MFCD00000140
Clé InChI PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
CID PubChem 11202
Nom IUPAC 2-bromoprop-1-ène
SMILES CC(=C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3600g/mL
Point d’ébullition 47.0°C to 49.0°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(Br)=CH2
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4450
Quantité 50 mL
Beilstein 01,2
Gravité spécifique 1.36
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromopropene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.