Learn More
Acide 2-bromopropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488197 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11488197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17569.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 598-72-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et agrochimique. Il est utilisé comme agent alkylant pour les mercaptans et autres composés contenant du soufre.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropionic acid
CAS 598-72-1
Point de fusion 25°C
Densité 1.7
Point d’ébullition 202°C to 203°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Formule moléculaire C3H5BrO2
Indice de réfraction 1.476
Numéro MDL MFCD00004211,MFCD00145205
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 605451
Synonyme 2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(Br)C(O)=O
Nom IUPAC 2-bromopropanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 152.98
CID PubChem 11729
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromopropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromopropionic acid