Learn More
Acide 2-bromopropionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromopropionic acid |
| CAS | 598-72-1 |
| Formule moléculaire | C3 H5 Br O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Propionic acid, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), Propionic acid, α-bromo- (1CI), 2-Bromopropanoic acid, (RS)-2-Bromopropanoic acid, (RS)-2-Bromopropionic acid, (RS)-α-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid, (±)-2-Bromopropionic acid, (±)-α-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropionic acid, DL-2-Bromopropionic acid, DL-α-Bromopropionic acid, NSC 172, α-Bromopropionic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(Br)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-bromopropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.97 |
| Poids de la formule | 151.9473 |