Learn More
Bromure de 2-bromopropionyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410697 500 g 500g
11400697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22504.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70€
    117.65€ / 500g
    Économisez 20.05€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 563-76-8 | C3H4Br2O | 215.872 g/mol
2-Bromopropionyl bromide is used in the preparation of cellulose macroinitiator through direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride. It is also used to prepare 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives and bromoester terminated poly(3-hexylthiophene). Further, it is used as a macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2-bromopropionyle est utilisé dans la préparation d’un macroinitiateur en cellulose par acylation directe de la cellulose dans du chlorure de 1-allyl-3-méthylimidazolium liquide ionique. Il est également utilisé pour préparer les dérivés 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone et le poly(3-hexylthiophène) terminé par le bromoester. De plus, il est utilisé comme macroinitiateur pour la polymérisation radicalaire de transfert d’atomes d’acrylates.
Solubilité
Miscible au trichlorométhane, à l’éther diéthylique, au benzène et à l’acétone.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les alcalis forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-76-8
Formule moléculaire C3H4Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 215.872
Numéro MDL MFCD00000142
Clé InChI ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromopropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo, 2-bromopropionylbromide, 2-bromo propionyl bromide, 2-bromopropionic acid bromide, .alpha.-bromopropionyl bromide, 2-bromopropanyl bromide, a-bromopropionyl bromide, 2-bromo-propionyl bromide, alpha-bromopropionylbromide
CID PubChem 79047
Nom IUPAC Bromure de 2-bromopropanoyl
SMILES CC(C(=O)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropionyl bromide
Densité 2.061
Point d’ébullition 48°C to 50°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1071331
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with trichloromethane,diethyl ether,benzene and acetone.
Poids de la formule 215.88
Pourcentage de pureté 97%