Learn More
2-bromopyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492222 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492222 1 g 1g
15402232 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492222 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458160010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.50€
    77.65€ / 1g
    Économisez 8.85€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 56423-63-3 | C4H3BrN2 | 159.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56423-63-3
Formule moléculaire C4H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 159.99
Clé InChI WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, bromo, bromopyrazine, pyrazine, 2-bromo, 5-bromopyrazine, brom-pyrazin, 2-bromanylpyrazine, pubchem18036, acmc-209lsg, 2-bromopyrazine, pyrazine, bromo-9ci
CID PubChem 642800
Nom IUPAC 2-bromopyrazine
SMILES C1=CN=C(C=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopyrazine
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.99
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromopyrazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.