Learn More
2-Bromopyridine-4-carboxamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399845 5 g 5g
11389845 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19854.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29840-73-1 | C6H5BrN2O | 201.023 g/mol
2-Bromopyridine-4-carboxamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromopyridine-4-carboxamide est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29840-73-1
Formule moléculaire C6H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 201.023
Numéro MDL MFCD00234156
Clé InChI KCELTDZFDHPTBI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4625407
Nom IUPAC 2-bromopyridine-4-carboxamide
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopyridine-4-carboxamide
Point de fusion 192°C
Quantité 5 g
Beilstein 471892
Synonyme 2-bromoisonicotinamide, 2-bromo-isonicotinamide, 2-bromo-4-pyridinecarboxamide, 2-bromopyridin-4-ylcarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-bromo, 2-bromo-isonicotimide, 4-pyridinecarboxamide,2-bromo, pubchem16641, acmc-1cr70, 2-bromanylpyridine-4-carboxamide
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 97%