Learn More
2-Acide bromopyridine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319855 5 g 5g
11309855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319855 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19855.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 66572-56-3 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66572-56-3
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.007
Numéro MDL MFCD01646069
Clé InChI YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoisonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-isonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromoisonicotic acid, 2-bromisonicotins, 2-bromopyridine-4-carboxylicacid, pubchem9211, acmc-209nvt
CID PubChem 222701
Nom IUPAC Acide 2-bromopyridine-4-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
Point de fusion ∽225°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 471895
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 97%