Learn More
2-bromopyridine-5-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430809 25 g 25g
15410809 1 g 1g
15420809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63867.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 149806-06-4 | C6H4BrNO | 186.01 g/mol
A useful synthetic intermediate. 6-Bromonicotinaldehyde is used in wittig reaction. Hydrodehalogenation of 6-bromonicotinaldehyde to produce alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un intermédiaire synthétique utile. Le 6-bromonicotinaldéhyde est utilisé dans la réaction de Wittig. Hydrodéhalogénation du 6-bromonicotinaldéhyde pour produire de l’alcool.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air. Réfrigérer à 2-7°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149806-06-4
Formule moléculaire C6H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 186.01
Numéro MDL MFCD04115419
Clé InChI PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-5-formylpyridine, 2-bromopyridine-5-carbaldehyde, 6-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 6-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-bromo-5-pyridinecarbaldehyde, 6-bromo-3-formylpyridine
CID PubChem 11769234
Nom IUPAC 6-bromopyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES BrC1=CC=C(C=O)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde
Point de fusion 104°C to 110°C (decomposition)
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 186.01
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide