Learn More
2-bromopyrimidine, +98 %
Code produit 11474864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474864 100 g 100g
11329659 1 g -
11454864 5 g -
11464864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11474864 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13791.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 4595-60-2 | C4H3BrN2 | 158,99 g/mol
La 2-bropyrimidine est utilisée dans la préparation du 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluorène par croisement avec l’acide 9,9-dihexylfluorène-2,7-diboronique. Il subit une aminocarbylation assistée par micro-ondes à C-2 avec du palla alors et du molybdène hé pascarbonate.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
La 2-bromopyrimidine est utilisée dans la préparation du 2,7-bis(2-pyrimidyll)-9,9-dihexylfluorène par couplage croisé avec l’acide 9,9-dihexylfluorène-2,7-diboronique. Elle subit une aminocarbonylation assistée par micro-ondes en C-2 avec du palladium et du molybdène hexacarbonyle.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4595-60-2
Formule moléculaire C4H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 158.99
Numéro MDL MFCD00014601
Clé InChI PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2-bromo, 2-brompyrimidin, bromopyrimidine, 2-bromo pyrimidine, 2-bromo-pyrimidine, 2-bromanylpyrimidine, pubchem6901, acmc-1aqvo, 2-bromo-1,3-diazine, 2-bromopyrimidine
CID PubChem 78345
Nom IUPAC 2-bromopyrimidine
SMILES BrC1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopyrimidine
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’ébullition 62°C to 64°C (1.5 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 605945
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 158.99
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO– À des fins de recherche uniquement