Learn More
Acide 2-bromotéréphthalique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10181192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10181192 25 g 25g
11955051 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10181192 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369810250
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 586-35-6 | Molecular Formula: C8H5BrO4 | Molecular Weight: 245.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-35-6
Formule moléculaire C8H5BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 245.03
Numéro MDL MFCD00002403
Clé InChI QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
CID PubChem 68513
Nom IUPAC Acide2bromoteréphthalique
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoterephthalic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 295.0°C to 297.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(CO2H)2
Quantité 25 g
Beilstein 09,848
Poids de la formule 245.03
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoterephthalic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.