Learn More
Acide 2-bromoteréphthalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466997 5 g 5g
11476997 25 g 25g
11486997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14393.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 586-35-6 | C8H5BrO4 | 245.028 g/mol
2-Bromoterephthalic acid is used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-bromoteréphtalique est utilisé comme biochimique pour la recherche en protéomique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-35-6
Formule moléculaire C8H5BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 245.028
Numéro MDL MFCD00002403
Clé InChI QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
CID PubChem 68513
Nom IUPAC Acide2bromoteréphthalique
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoterephthalic acid
Point de fusion 297°C to 300°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2616163
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 245.03
Pourcentage de pureté 97%